Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumazide 99%, extra pure
Natriumazide 99%, extra pure
Glass bottle for solids, 5 g
Catalogus # ACRO190380050
Giftig
Gezondheid
Milieu
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Natriumazide 99%, extra pure
Catalogus # ACRO190380050
CAS-nummer:  26628-22-8
Natriumazide 99%, extra pure
Natriumazide 99%, extra pure
Glass bottle for solids, 5 g
CAS-nummer:  26628-22-8
Price
26,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Sodium triazide
  • CAS-nummer:26628-22-8
  • Formule:NaN₃
  • MDL-nummer:MFCD00003536
  • Molecular Weight:65.01 g/mol
  • Merck index:13,08653
  • Smelten Pt:275 °C
  • Dichtheid:1,85 g/cm³
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:247-852-1
  • UN:1687
  • ADR:6.1,II
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White Crystalline powder
  • Assay:
    ≥98.5 %
  • Loss on drying:
    ≤0.5 %
  • pH:
    ≥9 (5 % solution)
  • Sodium carbonate (Na2CO3):
    ≤0.15 %
  • Sodium hydroxide (NaOH):
    ≤0.1 %
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤20 ppm
  • Insoluble matter:
    ≤0.05 % (in water)
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    5 g
Specificaties