Trypan blue
Glass bottle, 100 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Tolidine-disazo-bis-8-amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid tetrasodium salt, CI 23850, 3,3′-Dimethyl-4,4′-bis(5-amino-4-hydroxy-2,7-disulphonaphthyl-3-azo)-[1,1′-biphenyl] tetrasodium salt, Benzamine blue, Trypan blue sodium salt, Direct Blue 14, Diphenyl Blue, AzidinBlue, Sodium 3,3'-((3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl))bis(5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate)
- CAS-nummer:72-57-1
- Formule:C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
- MDL-nummer:MFCD00003969
- Molecular Weight:960.82 g/mol
- Smelten Pt:>280 °C (ontbinding)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-786-7
Documents
ACRO18935
SDS
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Dark blue to brown-black Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- UV spectrum:Complies
- Dye content:≥60 %
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:100 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.