Cellulose triacetate
Plastic bottle, 500 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Cellulose triacetate
Catalogus # ACRO177825000
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 9012-09-3
Ga naar:
Product Details & Documents
Appearance: White to light yellow Pellets or rods
- CAS-nummer:9012-09-3
- Formule:C₄₀H₅₄O₂₇
- Molecular Weight:966.845 g/mol
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Documents
ACRO17782
SDS
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:White to light yellow Pellets or rods
- Infrared spectrum:Conforms
- Acetyl content:43 to 44 wt %
- Titration Argentometric:≥95 % (on dry substance)
- Water:≤10 %
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:500 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.