Uric acid 99+%
Plastic bottle, 100 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
- CAS-nummer:69-93-2
- Formule:C₅H₄N₄O₃
- MDL-nummer:MFCD00005712
- Molecular Weight:168.11 g/mol
- Merck index:12,10014
- Smelten Pt:>300 °C
- Dichtheid:1,89 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-720-7
Documents
ACRO17129
SDS
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:White to off-white Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Assay:≥99.0 % (ex N)
- Loss on drying:≤0.5 % (105°C, 3 hrs)
- Sulfated ash:≤0.2 %
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:100 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.