Uric acid 99+%
Plastic bottle, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Uric acid 99+%
N° de catalogue ACRO171290250
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 69-93-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
- Numéro CAS:69-93-2
- Formule:C₅H₄N₄O₃
- Numéro MDL:MFCD00005712
- Poids moléculaire:168.11 g/mol
- Index Merck:12,10014
- Point de fusion:>300 °C
- Densité:1,89 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Kamertemperatuur
- EINECS:200-720-7
Documents
ACRO17129
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to off-white Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Assay:≥99.0 % (ex N)
- Loss on drying:≤0.5 % (105°C, 3 hrs)
- Sulfated ash:≤0.2 %
Spécifications
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:25 g
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.