Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethidiumbromide 95%, pure
Ethidiumbromide 95%, pure
Glass bottle for solids, 5 g
Catalogus # ACRO170960050
Giftig
Gezondheid
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Ethidiumbromide 95%, pure
Catalogus # ACRO170960050
CAS-nummer:  1239-45-8
Ethidiumbromide 95%, pure
Ethidiumbromide 95%, pure
Glass bottle for solids, 5 g
CAS-nummer:  1239-45-8
Price
186,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  • CAS-nummer:1239-45-8
  • Formule:C₂₁H₂₀BrN₃
  • MDL-nummer:MFCD00011724
  • Molecular Weight:394.31 g/mol
  • Merck index:13,04751
  • Kokend Pt:72 °C (0,1 -rr)
  • Smelten Pt:260…262 °C (ontbinding)
  • Dichtheid:1,01 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:>100 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:214-984-6
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Red to dark purple Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration Argentometric:
    ≥94 %
  • Loss on drying:
    ≤5.0 %
  • Solubility:
    (1 % in water) Clear red
  • pH:
    (1 % in water at 20°C) Approx. 4.5
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    5 g
Specificaties