Stopcocks, straight through, with tip
PP
Catalogus # 661-1183
Leverancier: COWIE
Ga naar:
Product Details & Documents
Made of PTFE.
- Available with PP or glass tip
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Specificaties
- Omschrijving:PP
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.