Pipettips, microvolume, Corning®
Ronde tip, 0,5 - 10 µl, -, transparant, Eppendorf, andere Ultra-Micropipettors, Bulk, 10000 tips/zak
Leverancier: Corning
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze microvolume tips bieden een nauwkeurige, betrouwbare prestatie en zijn ontworpen voor gebruik met ultra-micropipetten van grote merken.
- Alle tips in rekken zijn gecertificeerd RNase-, DNase- en pyrogeenvrij
- Uitzonderlijke duurzaamheid: alle rekken voor tips voldoen aan de gebruiksvereisten van meerkanaalspipetten en zijn bestand tegen herhaaldelijke autoclavering
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Verpakt:Bulk, 10000 tips/zak
- Steriel:-
- Volume:0,5 - 10 µl
- Seq:06
- Tip stijl:Ronde tip
- Tip kleur:transparant
- Voor gebruik met:Eppendorf, andere Ultra-Micropipettors