Pipette tips, universal, Corning®
Afgeschuinde doorstroomopening, rond, 100 - 1000 µl, -, blauw, Bulk
Leverancier: Corning
Pipette tips, universal, Corning®
Catalogus # 612-5007
Leverancier: Corning
Ga naar:
Product Details & Documents
Corning® universele tips zijn ontworpen om een betrouwbare pasvorm te bieden voor alle pipetten van grote merken.
- De afgeschuinde doorstroomopening helpt bij de nauwkeurige vloeistofdosering
- Alle tips zijn gecertificeerd RNase-, DNase- en pyrogeenvrij
- Stapelrektips bestaan uit vijf gestapelde rekken, elk met 96 tips, voor een totaal van 480 tips in een ruimtebesparend ontwerp
- Tips in bulk verpakt zijn niet-steriel en zeer budgetvriendelijk
1 - 200 µl universele tips hebben een schaalverdeling bij de volumes 10 µl, 50 µl en 100 µl.
Documents
Specificaties
- Verpakt:Bulk
- Steriel:-
- Volume:100 - 1000 µl
- Seq:17
- Tip stijl:Afgeschuinde doorstroomopening, rond
- Tip kleur:blauw
- Cat. No.:612-5007
- Milieu certificering:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage