Pipette tips, universal, Corning®
Afgeschuinde doorstroomopening, rond, 1 - 200 µl, -, geel, Bulk
Leverancier: Corning
Pipette tips, universal, Corning®
Catalogus # 613-5000
Leverancier: Corning
Ga naar:
Product Details & Documents
Corning® universele tips zijn ontworpen om een betrouwbare pasvorm te bieden voor alle pipetten van grote merken.
- De afgeschuinde doorstroomopening helpt bij de nauwkeurige vloeistofdosering
- Alle tips zijn gecertificeerd RNase-, DNase- en pyrogeenvrij
- Stapelrektips bestaan uit vijf gestapelde rekken, elk met 96 tips, voor een totaal van 480 tips in een ruimtebesparend ontwerp
- Tips in bulk verpakt zijn niet-steriel en zeer budgetvriendelijk
1 - 200 µl universele tips hebben een schaalverdeling bij de volumes 10 µl, 50 µl en 100 µl.
Specificaties
- Verpakt:Bulk
- Steriel:-
- Volume:1 - 200 µl
- Seq:11
- Tip stijl:Afgeschuinde doorstroomopening, rond
- Tip kleur:geel
- Cat. No.:613-5000
- Milieu certificering:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage