Pipettips, microvolume, Corning®
Ronde tip, 0,1 - 10 µl, -, transparant, Gilson®, andere Ultra-Micropipettors, 10 rekken, 96 elk
Leverancier: Corning
Pipettips, microvolume, Corning®
Catalogus # 613-4242
Leverancier: Corning
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze microvolume tips bieden een nauwkeurige, betrouwbare prestatie en zijn ontworpen voor gebruik met ultra-micropipetten van grote merken.
- Alle tips in rekken zijn gecertificeerd RNase-, DNase- en pyrogeenvrij
- Uitzonderlijke duurzaamheid: alle rekken voor tips voldoen aan de gebruiksvereisten van meerkanaalspipetten en zijn bestand tegen herhaaldelijke autoclavering
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Verpakt:10 rekken, 96 elk
- Steriel:-
- Volume:0,1 - 10 µl
- Seq:01
- Tip stijl:Ronde tip
- Tip kleur:transparant
- Voor gebruik met:Gilson®, andere Ultra-Micropipettors
- Cat. No.:613-4242
- Milieu certificering:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage