Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxen, Corning®
Cryoboxen, Corning®
9×9, Cryobuisjes 1 - 2 ml
Catalogus # 734-1877
Leverancier:   Corning
Cryoboxen, Corning®
Catalogus # 734-1877
Leverancier:  Corning
Cryoboxen, Corning®
Cryoboxen, Corning®
9×9, Cryobuisjes 1 - 2 ml
Price
188,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PC, autoclaveerbaar.
  • Herbruikbaar
  • Door de handgrepen aan de zijkanten van de doos kan deze gemakkelijk worden vastgepakt bij het dragen van handschoenen
  • Transparant deksel met genummerd rooster
Ontworpen voor gebruik met de meeste cryogene vials.
These boxes feature a large marking spot and a clear polycarbonate lid that can be labelled to show vial contents. They are stackable and are available in two formats: 81-place boxes which will hold internally and externally threaded vials; and 100 count boxes, which will hold internally threaded vials.
These cryogenic storage boxes are suitable for storage down to –196 °C (–320,8 °F).
Let op: *Uitsluitend geschikt voor cryogene vials met binnendraad
Specificaties
  • Compartimenten:
    9×9
  • Voor:
    Cryobuisjes 1 - 2 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.