Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Methoxybenzonitrile 99%
4-Methoxybenzonitrile 99%
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # ACRO158050250
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
4-Methoxybenzonitrile 99%
Catalogus # ACRO158050250
CAS-nummer:  874-90-8
4-Methoxybenzonitrile 99%
4-Methoxybenzonitrile 99%
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  874-90-8
Price
85,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
  • CAS-nummer:874-90-8
  • Formule:C₈H₇NO
  • MDL-nummer:MFCD00001818
  • Molecular Weight:133.15 g/mol
  • Kokend Pt:256…257 °C (765 mmHg)
  • Smelten Pt:57…60 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:212-871-6
  • UN:3439
  • ADR:6.1,III
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White to light beige Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    57 to 60 °C
  • GC:
    ≥98.5 %
  • UV:
    at 205 nm A: ≤1
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.001 %
  • Acidity/alkalinity:
    ≤0.0001 meq/g
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g