Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Celcultuurinserts, Netwell™

Celcultuurinserts, Netwell™

Membraan Ø 24 mm, maasgrootte 500 µm, 6 per plaat
Catalogus # 734-1589
   Lage impact op de fabricage
Leverancier:   Corning
Celcultuurinserts, Netwell™
Catalogus # 734-1589
Leverancier:  Corning
   Lage impact op de fabricage
Celcultuurinserts, Netwell™
Celcultuurinserts, Netwell™

Membraan Ø 24 mm, maasgrootte 500 µm, 6 per plaat

Price
474,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 48 ST
Product Details & Documents

Polyester gaas bodems, bevestigd in een draagring uit PS. Netwell™-inserts worden gebruikt als weefseldragers, steunen en zeven voor kleine organen, weefselcoupes of explantaten bij de interface tussen lucht en media.

  • Handige drager voor immunocytochemische kleuring van weefselcoupes
  • Maakt grove filtratie van weefselhomogenaten, celsuspensies en microplaten mogelijk
  • Verkrijgbaar in twee maaswijdtes en diameters
  • Steriel en voorgeladen in 6- of 12-wells platen geleverd
  • Netwell-inserts van 24 mm passen in plastic centrifugeerbuizen van 50 ml van Corning®

Polystyrene reagent trays are available in black for improved visibility of tissue sections, or white for colorimetric reaction contrast. Specially designed carriers and handles permit the simultaneous processing of up to 12 samples per carrier. Each carrier kit contains eight carriers and eight handles.

Specificaties
  • Verpakt:
    6 per plaat
  • Omschrijving:
    Membraan Ø 24 mm, maasgrootte 500 µm
  • Cat. No.:
    734-1589
  • Milieu certificering:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
Accessories

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Netwell™ draagset, 24 mm
    Netwell™ draagset, 24 mm
    734-1603
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 8 ST - 175,00 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Netwell™ draagset, 15 mm
    Netwell™ draagset, 15 mm
    734-1602
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 8 ST - 180,00 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Netwell™ reagensbakje, wit
    Netwell™ reagensbakje, wit
    734-1601
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST - 267,00 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Netwell™ reagensbakje, zwart
    Netwell™ reagensbakje, zwart
    734-1600
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST - 267,00 €