Orders LinkContactUsLinkComponent
Celcultuurinserts, Netwell™
Celcultuurinserts, Netwell™
Membraan Ø 24 mm, maasgrootte 74 µm, 6 per plaat
Catalog # 734-1588
   Lage impact op de fabricage
Supplier:   Corning
Celcultuurinserts, Netwell™
Catalog # 734-1588
Supplier:  Corning
   Lage impact op de fabricage
Celcultuurinserts, Netwell™
Celcultuurinserts, Netwell™
Membraan Ø 24 mm, maasgrootte 74 µm, 6 per plaat
Price
461,00 €
Log in for availability
1 * 48 ST
Product Details & Documents
Polyester gaas bodems, bevestigd in een draagring uit PS. Netwell™-inserts worden gebruikt als weefseldragers, steunen en zeven voor kleine organen, weefselcoupes of explantaten bij de interface tussen lucht en media.
  • Handige drager voor immunocytochemische kleuring van weefselcoupes
  • Maakt grove filtratie van weefselhomogenaten, celsuspensies en microplaten mogelijk
  • Verkrijgbaar in twee maaswijdtes en diameters
  • Steriel en voorgeladen in 6- of 12-wells platen geleverd
  • Netwell-inserts van 24 mm passen in plastic centrifugeerbuizen van 50 ml van Corning®
Polystyrene reagent trays are available in black for improved visibility of tissue sections, or white for colorimetric reaction contrast. Specially designed carriers and handles permit the simultaneous processing of up to 12 samples per carrier. Each carrier kit contains eight carriers and eight handles.
Specifications
  • Verpakt:
    6 per plaat
  • Omschrijving:
    Membraan Ø 24 mm, maasgrootte 74 µm
  • Cat. No.:
    734-1588
  • Milieu certificering:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 734-1603
    Netwell™ draagset, 24 mm
    Log in for availability
    1 * 8 ST - 175,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 734-1602
    Netwell™ draagset, 15 mm
    Log in for availability
    1 * 8 ST - 180,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 734-1601
    Netwell™ reagensbakje, wit
    Log in for availability
    1 * 200 ST - 267,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 734-1600
    Netwell™ reagensbakje, zwart
    Log in for availability
    1 * 200 ST - 267,00 €