Celcultuurinserts, Netwell™
Polyester gaas bodems, bevestigd in een draagring uit PS. Netwell™-inserts worden gebruikt als weefseldragers, steunen en zeven voor kleine organen, weefselcoupes of explantaten bij de interface tussen lucht en media.
- Handige drager voor immunocytochemische kleuring van weefselcoupes
- Maakt grove filtratie van weefselhomogenaten, celsuspensies en microplaten mogelijk
- Verkrijgbaar in twee maaswijdtes en diameters
- Steriel en voorgeladen in 6- of 12-wells platen geleverd
- Netwell-inserts van 24 mm passen in plastic centrifugeerbuizen van 50 ml van Corning®
Polystyrene reagent trays are available in black for improved visibility of tissue sections, or white for colorimetric reaction contrast. Specially designed carriers and handles permit the simultaneous processing of up to 12 samples per carrier. Each carrier kit contains eight carriers and eight handles.
- Verpakt:12 per plaat
- Omschrijving:Membraan Ø 15 mm, maasgrootte 74 µm
- Cat. No.:734-1586
- Milieu certificering:RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage