Sponzen, VertiKlean®
Niet-steriel, lichtgeel, 215×108 mm, 15,7 mm, 8 sponzen/zak
Catalogus # 115-0179
Leverancier: CONTEC
Ga naar:
Product Details & Documents
De VertiKlean-spons is een wegwerpbare laboratoriumspons. Deze bestaat uit het Polynit-reinigingsmateriaal dat is gelamineerd aan zuiver esterschuim. De spons is met een laser gesneden om de randen geheel af te dichten. De spons is ontworpen voor reinigen en opruimen, maar is tevens ideaal voor gebruik in laboratoria.
- Sterk absorberend polyesterschuim met de schuurbestendigheid van Polynit-stof
- Autoclaveerbaar
Specificaties
- Verpakt:8 sponzen/zak
- Kleur:lichtgeel
- Omschrijving:Niet-steriel
- l×b:215×108 mm
- Dikte:15,7 mm