Testcapsule
TX25L, test cap, Lumberg type, +63 °C
620-0379
: COMARK
Certified test capsules can be used for quick checking of the thermometer's function against specifications. They are connected to the thermometer instead of a sensor and consist of a resistor that corresponds exactly to a given temperature.
- Meetbereik:+63 °C
- Omschrijving:TX25L, test cap, Lumberg type
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.