Thermometer probes
Snel reagerende type K sonde voor maximaal +250 °C, subminiatuurconnector, SK21M, −50...+250 °C, 2,5×100 mm
Catalogus # 620-3173
Leverancier: COMARK
Ga naar:
Product Details & Documents
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Meetbereik:−50...+250 °C
- Omschrijving:Snel reagerende type K sonde voor maximaal +250 °C, subminiatuurconnector, SK21M
- Applicatie:Oppervlak
- Ø×l:2,5×100 mm