Thermometer probes
Food penetration probe with thermistor, blue cap with cable (1 m), PX25L, −40...+150 °C, 3,3×100 mm
Catalogus # 620-0365
Leverancier: COMARK
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Meetbereik:−40...+150 °C
- Omschrijving:Food penetration probe with thermistor, blue cap with cable (1 m), PX25L
- Seq:05
- Ø×l:3,3×100 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.