Thermometer probes
Snel reagerende type K sonde, subminiatuurconnector, PK24M, −50…+250 °C, 3,3×100 mm
620-3172
: COMARK
: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
- Meetbereik:−50…+250 °C
- Omschrijving:Snel reagerende type K sonde, subminiatuurconnector, PK24M
- Applicatie:Insteek
- Ø×l:3,3×100 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.