Thermometer probes
Type K industriële sonde, met subminiatuurconnector, IK21M, −100...+850 °C, 1,5×100 mm
Catalogus # 620-3171
Leverancier: COMARK
Ga naar:
Product Details & Documents
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Meetbereik:−100...+850 °C
- Omschrijving:Type K industriële sonde, met subminiatuurconnector, IK21M
- Applicatie:Immersion
- Ø×l:1,5×100 mm