3,5-Dimethoxybenzaldehyde 98%
Glass bottle for solids, 10 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
3,5-Dimethoxybenzaldehyde 98%
Catalogus # ACRO155220100
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 7311-34-4
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:7311-34-4
- Formule:C₉H₁₀O₃
- MDL-nummer:MFCD00003366
- Molecular Weight:166.18 g/mol
- Kokend Pt:151 °C (16 mmHg)
- Smelten Pt:44…48 °C
- Flits Pt:>112 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:230-772-6
Documents
ACRO15522
SDS
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:White to beige Crystalline solid
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:44 to 48 °C
- GC:≥97.5 %
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:10 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



