Thermometer probes
Type T high temperature air probe up to +400 °C, sub-miniature connector, AK33M, −100…+400 °C, - mm
Catalogus # 620-0334
Leverancier: COMARK
Ga naar:
Product Details & Documents
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Meetbereik:−100…+400 °C
- Omschrijving:Type T high temperature air probe up to +400 °C, sub-miniature connector, AK33M
- Ø×l:- mm