Thermometer probes
Flexible wire type K air probe, with sub-miniature connector, AK29M, −100…+250 °C, - mm
Catalogus # COMAAK29M
Leverancier: COMARK
Ga naar:
Product Details & Documents
Services: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Meetbereik:−100…+250 °C
- Omschrijving:Flexible wire type K air probe, with sub-miniature connector, AK29M
- Ø×l:- mm