Thermometer probes
Mineraalgeïsoleerde, semiflexibele sonde type K, met subminiatuurconnector, AK21M, −100…+850 °C, 1,5×100 mm
Catalogus # 620-0333
Leverancier: COMARK
Ga naar:
Product Details & Documents
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Meetbereik:−100…+850 °C
- Omschrijving:Mineraalgeïsoleerde, semiflexibele sonde type K, met subminiatuurconnector, AK21M
- Applicatie:General purpose air
- Ø×l:1,5×100 mm