Orders LinkContactUsLinkComponent
Anisool 99%, pure
Glass bottle, 250 mL
  ACRO153922500
Anisool 99%, pure
  ACRO153922500
 :  100-66-3
Anisool 99%, pure
Anisool 99%, pure
Glass bottle, 250 mL
 :  100-66-3
32,80 €
1 * 250 mL
 :  Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
  •  :100-66-3
  •  :C₇H₈O
  •  :MFCD00008354
  •  :108.14 g/mol
  •  :13,00672
  •  :154 °C (760 mmHg)
  •  :–37 °C
  •  :0,99 g/cm³
  •  :45 °C
  •  :Kamertemperatuur
  •  :202-876-1
  •  :2222
  •  :3,III
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.5160 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.1 % (K.F.)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    250 mL