Orders LinkContactUsLinkComponent
Anisool 99%, pure
Anisool 99%, pure
Glass bottle, 1 L
Catalogus # ACRO153920010
Ontvlambaar
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Anisool 99%, pure
Catalogus # ACRO153920010
CAS-nummer:  100-66-3
Anisool 99%, pure
Anisool 99%, pure
Glass bottle, 1 L
CAS-nummer:  100-66-3
Price
74,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
  • CAS-nummer:100-66-3
  • Formule:C₇H₈O
  • MDL-nummer:MFCD00008354
  • Molecular Weight:108.14 g/mol
  • Merck index:13,00672
  • Kokend Pt:154 °C (760 mmHg)
  • Smelten Pt:–37 °C
  • Dichtheid:0,99 g/cm³
  • Flits Pt:45 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:202-876-1
  • UN:2222
  • ADR:3,III
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.5160 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.1 % (K.F.)
  • GC:
    ≥98.5 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L
Specificaties