Deksels
Glasdeksel voor 200×200 en 200×100 mm bakken met dubbel compartiment en met vlakke bodem
552-0017
: CAMAG
- Omschrijving:Glasdeksel voor 200×200 en 200×100 mm bakken met dubbel compartiment en met vlakke bodem
- Seq:09
Zilvernitraat 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM USP, Reag. Ph. Eur. volumetric solution
#: 30472.297
: VWR Chemicals
Natriumthiosulfaat 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
#: 31553.294
: VWR Chemicals