D-(-)-Sorbitol 97%
Plastic bottle, 500 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
D-(-)-Sorbitol 97%
Catalogus # ACRO132735000
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 50-70-4
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
- CAS-nummer:50-70-4
- Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- MDL-nummer:MFCD00004708
- Molecular Weight:182.17 g/mol
- Merck index:13,08797
- Kokend Pt:295 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:95…99 °C
- Dichtheid:1,524 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:≥ 100 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-061-5
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤1.5 %
- Sulfated ash:≤0.1 %
- HPLC:≥96.0 % (on anhydrous substance)
- Specific optical rotation:+4.0° to +7.0° (20°C, 589 nm) (c=10, borate soln.) (on anhydrous substance)
- Lead (Pb):≤0.5 ppm
- Nickel (Ni):≤1 ppm
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:500 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.