Orders LinkContactUsLinkComponent
Quinoline 96%
Quinoline 96%
Glass bottle, 500 mL
Catalogus # ACRO132195000
Giftig
Gezondheid
Milieu
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Quinoline 96%
Catalogus # ACRO132195000
CAS-nummer:  91-22-5
Quinoline 96%
Quinoline 96%
Glass bottle, 500 mL
CAS-nummer:  91-22-5
Price
79,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:91-22-5
  • Formule:C₉H₇N
  • MDL-nummer:MFCD00006736
  • Molecular Weight:129.16 g/mol
  • Merck index:13,08160
  • Kokend Pt:237 °C (760 mmHg)
  • Smelten Pt:–15 °C
  • Dichtheid:1,095 g/cm³
  • Flits Pt:101 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:202-051-6
  • UN:2656
  • ADR:6.1,III
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Clear light yellow to dark brown Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥95 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    500 mL
Specificaties