2-Nitrobenzaldehyde 99+%
Plastic bottle, 25 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
2-Nitrobenzaldehyde 99+%
Catalogus # ACRO128400250
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 552-89-6
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:552-89-6
- Formule:C₇H₅NO₃
- MDL-nummer:MFCD00007132
- Molecular Weight:151.12 g/mol
- Merck index:12,06684
- Kokend Pt:153 °C (23 mmHg)
- Smelten Pt:41…44 °C
- Dichtheid:1,35 g/cm³ (25 °C)
- Flits Pt:>110 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:209-025-3
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Yellow Powder or needles and/or chunks
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:41 to 45 °C
- GC:≥99.0 %
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:25 g