Methyleenchloride 99+% stabilised, extra pure
Metal drum, 25 L
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Methyleenchloride 99+% stabilised, extra pure
Catalogus # ACRO124050250
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 75-09-2
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Methylene chloride, DCM
- CAS-nummer:75-09-2
- Formule:CH₂Cl₂
- MDL-nummer:MFCD00000881
- Molecular Weight:84.93 g/mol
- Merck index:12,06140
- Kokend Pt:39,8 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–97 °C
- Dichtheid:1,325 g/cm³
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-838-9
- ADR:6.1,III
- :Stabilised with ethanol
- UN:1593
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.1 % (K.F.)
- GC:≥99.0 %
- Stabilizer:Approx. 0.2 % Ethanol
- Residue after evaporation:≤0.05 %
Specificaties
- Verpakking:Metal drum
- VPE:25 L



