1-Hexadecanol 96%
Plastic drum, 2,5 kg
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
1-Hexadecanol 96%
Catalogus # ACRO120480025
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 36653-82-4
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
- CAS-nummer:36653-82-4
- Formule:H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
- MDL-nummer:MFCD00004760
- Molecular Weight:242.45 g/mol
- Merck index:13,02037
- Kokend Pt:344 °C (760 mmHg)
- Smelten Pt:47…50 °C
- Dichtheid:0,81 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:>157 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:253-149-0
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:White to off-white Powder or flakes or pellets
- Infrared spectrum:Conforms
- GC:≥95 %
Specificaties
- Verpakking:Plastic drum
- VPE:2,5 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.