Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Hexadecanol 96%
1-Hexadecanol 96%
Plastic bottle, 1 kg
Catalogus # ACRO120480010
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
1-Hexadecanol 96%
Catalogus # ACRO120480010
CAS-nummer:  36653-82-4
1-Hexadecanol 96%
1-Hexadecanol 96%
Plastic bottle, 1 kg
CAS-nummer:  36653-82-4
Price
52,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
  • CAS-nummer:36653-82-4
  • Formule:H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
  • MDL-nummer:MFCD00004760
  • Molecular Weight:242.45 g/mol
  • Merck index:13,02037
  • Kokend Pt:344 °C (760 mmHg)
  • Smelten Pt:47…50 °C
  • Dichtheid:0,81 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:>157 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:253-149-0
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White to off-white Powder or flakes or pellets
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • GC:
    ≥95 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    1 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.