4'-Fluoroacetophenone 99%
Glass bottle, 25 mL
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
4'-Fluoroacetophenone 99%
Catalogus # ACRO119260250
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 403-42-9
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
- CAS-nummer:403-42-9
- Formule:C₈H₇FO
- MDL-nummer:MFCD00000354
- Molecular Weight:138.14 g/mol
- Kokend Pt:196 °C (760 mmHg)
- Smelten Pt:4 °C
- Dichtheid:1,13 g/cm³
- Flits Pt:71 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:206-960-9
Documents
ACRO11926
SDS
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:25 mL
- Cat. No.:ACRO119260250