Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethyleendiamine 99%
Glass bottle, 2,5 L
Catalogus # ACRO118420025
Ontvlambaar
Corrosief
Giftig
Gezondheid
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Ethyleendiamine 99%
Catalogus # ACRO118420025
CAS-nummer:  107-15-3
Ethyleendiamine 99%
Ethyleendiamine 99%
Glass bottle, 2,5 L
CAS-nummer:  107-15-3
Price
97,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
  • CAS-nummer:107-15-3
  • Formule:C₂H₈N₂
  • MDL-nummer:MFCD00008204
  • Molecular Weight:60.1 g/mol
  • Merck index:13,03829
  • Kokend Pt:117…118 °C (760 mmHg)
  • Smelten Pt:11 °C
  • Dichtheid:0,898 g/cm³
  • Flits Pt:38 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:203-468-6
  • UN:1604
  • ADR:8,II
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.5 % (Coulometric)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Sulfate (SO4):
    ≤0.02 %
  • Iron (Fe):
    ≤0.001 %
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤0.002 %
  • Salicylic acid:
    ≤0.04 % (HOC6H4COOH)
  • Insoluble matter:
    ≤0.02 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    2,5 L
Specificaties