Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Bromopyridine 99%
2-Bromopyridine 99%
Glass bottle, 100 mL
Catalogus # ACRO107401000
Giftig
Ontvlambaar
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
2-Bromopyridine 99%
Catalogus # ACRO107401000
CAS-nummer:  109-04-6
2-Bromopyridine 99%
2-Bromopyridine 99%
Glass bottle, 100 mL
CAS-nummer:  109-04-6
Price
128,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:109-04-6
  • Formule:C₅H₄BrN
  • MDL-nummer:MFCD00006219
  • Molecular Weight:158 g/mol
  • Kokend Pt:192…194 °C (761 mmHg)
  • Smelten Pt:-40,1 °C
  • Dichtheid:1,65 g/cm³
  • Flits Pt:54 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:203-641-6
  • UN:2929
  • ADR:6.1,II
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Clear colorless to yellow to light brown Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.5700 to 1.5730 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Color scale:
    ≤20 APHA
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    100 mL
Specificaties