Accessories
Conductivity flow cell, titanium/CTFE, 14 μl volume, max. flow rate 100 ml/min, 16" outer diameter
18-1111-05
: Cytiva
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
- Omschrijving:Conductivity flow cell, titanium/CTFE, 14 μl volume, max. flow rate 100 ml/min, 16" outer diameter
- Cat. No.:18-1111-05
- Uitgangen:Analoog, 0 - 1 V, 4 - 20 mA
- b×d×h:260×370×100 mm