Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories
Accessories
Dummy electrode, PTFE, round tip, max flow rate 100 ml/min
Catalogus # 18-1111-03
Leverancier:   Cytiva
Accessories
Catalogus # 18-1111-03
Leverancier:  Cytiva
Accessories
Accessories
Dummy electrode, PTFE, round tip, max flow rate 100 ml/min
Price
205,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Dummy electrode, PTFE, round tip, max flow rate 100 ml/min
  • Cat. No.:
    18-1111-03
  • Uitgangen:
    Analoog, 0 - 1 V, 4 - 20 mA
  • b×d×h:
    260×370×100 mm