Hydrometercilinders
1000 ml, 65 mm, 440 mm, Hydrometercilinder, met voet en tuit
AMARH860812
: Amarell
Hydrometer cylinders on foot with spout.
- Capaciteit:1000 ml
- Omschrijving:Hydrometercilinder, met voet en tuit
- Seq:03
- Inw. hoogte:440 mm
- I-Ø:65 mm