Hydrometers, Brix
30 - 60 °Bx, 0,1 °Bx, 300 mm
Catalogus # ALLA3910FC030/20QP
Leverancier: Alla France
Ga naar:
Product Details & Documents
These Brix sugar scale hydrometers are specially designed for use in breweries.
Specificaties
- Lengte:300 mm
- Indeling:0,1 °Bx
- Meetbereik:30 - 60 °Bx
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.