Hydrometers, Brix
0 - 30 °Bx, 0,5 °Bx, 300 mm
Catalogus # ALLA3910FC000/20QP
Leverancier: Alla France
Ga naar:
Product Details & Documents
These Brix sugar scale hydrometers are specially designed for use in breweries.
Specificaties
- Lengte:300 mm
- Indeling:0,5 °Bx
- Meetbereik:0 - 30 °Bx
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.