Korte aërometers
1,780 - 1,840 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Catalogus # ALLA3600PG178/20QP
Leverancier: Alla France
Ga naar:
Product Details & Documents
General purpose hydrometers calibrated at 20 °C.
- Reading below the meniscus
Lengte 160 mm
Specificaties
- Lengte:160 mm
- Seq:19
- Indeling:0,001 g/ml
- Meetbereik:1,780 - 1,840 g/ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.