Orders LinkContactUsLinkComponent
Korte aërometers
1,720 - 1,780 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
  ALLA3600PG172/20QP
Korte aërometers
  ALLA3600PG172/20QP
Korte aërometers
Korte aërometers
1,720 - 1,780 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
98,00 €
1 * 1 ST
General purpose hydrometers calibrated at 20 °C.
  • Reading below the meniscus
Lengte 160 mm
  • Lengte:
    160 mm
  • Seq:
    18
  • Indeling:
    0,001 g/ml
  • Meetbereik:
    1,720 - 1,780 g/ml