Orders LinkContactUsLinkComponent
Korte aërometers
0,700 - 0,760 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
  ALLA3600PG070/20QP
Korte aërometers
  ALLA3600PG070/20QP
Korte aërometers
Korte aërometers
0,700 - 0,760 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
32,50 €
1 * 1 ST
General purpose hydrometers calibrated at 20 °C.
  • Reading below the meniscus
Lengte 160 mm
  • Lengte:
    160 mm
  • Seq:
    01
  • Indeling:
    0,001 g/ml
  • Meetbereik:
    0,700 - 0,760 g/ml