Standard hydrometers
M50, 1,250 - 1,300 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Catalogus # ALLA3500MC12520MQP
Leverancier: Alla France
Ga naar:
Product Details & Documents
These standard hydrometers strictly adhere to the principles of manufacture and specified calibration.
- Reading below meniscus
- Calibration temperature: 20 °C
- Reference mark on the stem shows any movement of the measurement scale
Certificeringen: NF, ISO, BS and DIN.
Bestelinformatie: Include three calibration points (factory certificate or accredited laboratory certificate on request). The calibration points should be specified when ordering.
Levering: Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Documents
ALLA3100MC12020BQP_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Lengte:270 mm
- Seq:105
- Indeling:0,001 g/ml
- Model:M50
- Meetbereik:1,250 - 1,300 g/ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.