Orders LinkContactUsLinkComponent
Standard hydrometers
Standard hydrometers
L50, 1,600 - 1,650 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
Catalogus # ALLA3500LC16020HQP
Leverancier:   Alla France
Standard hydrometers
Catalogus # ALLA3500LC16020HQP
Leverancier:  Alla France
Standard hydrometers
Standard hydrometers
L50, 1,600 - 1,650 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
Price
78,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These standard hydrometers strictly adhere to the principles of manufacture and specified calibration.
  • Reading below meniscus
  • Calibration temperature: 20 °C
  • Reference mark on the stem shows any movement of the measurement scale
Certificeringen: NF, ISO, BS and DIN.
Bestelinformatie: Include three calibration points (factory certificate or accredited laboratory certificate on request). The calibration points should be specified when ordering.
Levering: Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Documents
Specificaties
  • Lengte:
    335 mm
  • Seq:
    306
  • Indeling:
    0,0005 g/ml
  • Model:
    L50
  • Meetbereik:
    1,600 - 1,650 g/ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.