Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Zuigslang PE, Ø int. 6 mm, wanddikte 1 mm
Catalogus # 300-1045
Leverancier:   BURKLE
Toebehoren
Catalogus # 300-1045
Leverancier:  BURKLE
Toebehoren
Toebehoren
Zuigslang PE, Ø int. 6 mm, wanddikte 1 mm
Price
132,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 m
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Zuigslang PE, Ø int. 6 mm, wanddikte 1 mm
  • Seq:
    10