Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Zuigslang, PTFE, Ø: 6 mm, dikte = 1 mm
Catalog # 228-1190
Supplier:   BURKLE
Toebehoren
Catalog # 228-1190
Supplier:  BURKLE
Toebehoren
Toebehoren
Zuigslang, PTFE, Ø: 6 mm, dikte = 1 mm
Price
85,60 €
Log in for availability
1 * 5 m
Product Details & Documents
Specifications
  • Omschrijving:
    Zuigslang, PTFE, Ø: 6 mm, dikte = 1 mm
  • Seq:
    12